Key Documents
27278
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening vial, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
Materiali
red PTFE/white silicone
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
10 mm
diam. × spessore
10 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening vial
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)