27036
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 1 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 16 mm × 40 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
styrene-butadiene septum
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
Confezionamento
pkg of 12 ea
D.E. × alt.
16 mm × 40 mm
Volume
1 mL
Raccordi
thread for 15-425
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Micro Reaction Vessel of volume 1 mL is cone shaped for easy removal of small samples.
- Constructed of heavy wall borosilicate glass.
- Supplied with black phenolic solid top cap.
- Can be autoclaved or centrifuged.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)