2631605
Inlet Liner, for Packed GC (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Prodotti consigliati
Descrizione
unpacked
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
- Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)