Key Documents
25702
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 1 m × 0.32 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Materiali
fused silica tubing
Confezionamento
pkg of 3 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
1 m × 0.32 mm
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)