Key Documents
24885-U
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
barrier (silicone bonded to aluminum)
Descrizione
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
16 mm
diam. × spessore
16 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)