24419
Syringes for Shimadzu™ AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 10R-S-0.63
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23 ga
Caratteristiche
Syringe barrel color-coded dark orange for easy volume identification
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 002898
Lungh. ago
42 mm
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Shimadzu
Descrizione generale
Note legali
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)