Documenti fondamentali
23628
Supelco
Raccordo GlasSeal per colonne capillari, silice fusa
pkg of 25 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Confezionamento
pkg of 25 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Descrizione generale
Connetti rapidamente due pezzi di tubi di silice fusa aventi lo stesso diametro o diametri differenti senza bisogno di utensili. La connessione a perfetta tenuta che si crea è ideale per la connessione di una precolonna o di una linea di trasferimento, per riparare una colonna rotta o per connettere tra loro due colonne (con la stessa fase o due fasi diverse). Silanizzato per garantire una superficie interna inerte. Da utilizzare con tubi in silice fusa aventi diametro interno compreso tra 0,10 e 0,53 mm.
Applicazioni
DB5 MS column was joined to the mass spectrometer end to reduce column bleed entering the mass spectrometer using GlasSeal capillary column connector during chiral analysis. It was used to connect three fused silica columns during analyses of pheromone using GC.
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A T Fisk et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 42(1), 118-126 (2001-11-14)
To examine the influence of diet and age on organochlorine contaminant (OC) concentrations in two closely related ringed seal (Phoca hispida) populations enantiomeric fractions (EFs) of chiral contaminants and stable isotopes of nitrogen (delta15N) and carbon (delta13C) were measured along
R R Heath et al.
Journal of chemical ecology, 19(10), 2395-2410 (1993-10-01)
A bioassay system was developed that permits the testing of various substrates for biological activity in a flight tunnel, while simultaneously collecting a portion of the volatiles from the attractive source for subsequent chemical identification and quantification. Bioassays of the