23240-U
Screw cap
black phenolic solid cap (with polyseal liner), thread for 22-400, pkg of 144 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
black phenolic solid cap (with polyseal liner)
Confezionamento
pkg of 144 ea
Raccordi
thread for 22-400
Compatibilità
for use with 120 mL (49 × 114 mm)
Descrizione generale
Screw caps (thread 22-400) are available for use with sealing septa and solid caps with polyseal liners. Caps are offered in solid phenolic caps that can withstand a maximum temperature of 205° C.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)