23238
Screw cap
black phenolic hole cap (with polyseal liner), thread for 20-400, pkg of 144 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
black phenolic hole cap (with polyseal liner)
Confezionamento
pkg of 144 ea
Raccordi
thread for 20-400
Compatibilità
for use with 30 mL (32 × 80 mm) ~ For Bottle (Volume and Dimensions): 60 mL (38 × 95 mm)
Descrizione generale
Screw caps are available as hole caps for use with sealing septa. Black phenolic hole cap (with polyseal liner, thread 20-400) can withstand a temperature of 149°C.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)