Documenti fondamentali
22474
Supelco
Boccola capillare Supeltex M-2A, per uso generale
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diam. int.
0.4 mm
Compatibilità
0.10-0.25 mm Column I.D.
Descrizione generale
Caratteristiche: si blocca 1/4 di giro dopo aver serrato con le dita. Elevata riutilizzabilità Non aderisce a metallo o al vetro
Composizione: DuPont VESPEL SP-21 (85% poliimmide, 15% grafite)
Temperatura massima:
400 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)