Documenti fondamentali
22460
Supelco
Ferrula capillare Supeltex M-4, per uso generale
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
1.2 mm
Compatibilità
0.50-0.75 mm Column I.D.
Descrizione generale
Supelco ha perfezionato il design di queste ferrule in grafite per ottenere un profilo pulito e nitido con flashing minimo.
Caratteristiche:
si blocca a un quarto di giro dopo aver serrato con le dita. Massimo contatto con la superficie di tenuta, riduzione del rischio di contaminazione della colonna al momento dell'installazione.
Composizione:grafite flessibile
Temperatura massima: 450 °C
Note legali
Configurato per
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)