Key Documents
21930-U
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
26 ga
Caratteristiche
needle type LTN (fixed)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 001955
Lungh. ago
70 mm
Volume
5 μL
Note legali
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)