20370-U
Carbotrap® 300
stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 1/4 in. × 5 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel TD tube
Livello qualitativo
agenzia
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
Descrizione
Sealed with TDS³ Storage Container
Nome Commerciale
Carbotrap®
Caratteristiche
preconditioned
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × lungh.
1/4 in. × 5 mm × 7 in.
Matrice
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® graphitized carbon black (GCB)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Tekmar® AEROTrap 6000 models
Categoria alternativa più verde
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)