11814
Coated GC Packing
phase 6.6% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B AW support, bottle of 15 g
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
bottle of 15 g
Parametri
60-225 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
80/120 Carbopack B AW support
Gruppo funzionale matrice
6.6% Carbowax 20M phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for analyte group alcoholic beverages
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)