10286
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep B, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Confezionamento
bottle of 75 cc
Produttore/marchio commerciale
Hayes Separation Inc
Parametri
190 °C temp. limit
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Area superficiale
~608 m2/g
Matrice
HayeSep B
Dimensione particelle
80-100 mesh
Densità
~0.33 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)