Documenti
07491
Supelco
4-Hydroxyphenylpyruvic acid-13C9
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C9H8O4
Peso molecolare:
189.09
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Purezza isotopica
≥99.0% 13C
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH2][13C]([13C](O)=O)=O)[13CH]=[13CH]1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)