04357
Diclobutrazol
reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Saggio
≥94.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(O)C(Cc1ccc(Cl)cc1Cl)n2cncn2
InChI
1S/C15H19Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-5,7-9,13-14,21H,6H2,1-3H3
URDNHJIVMYZFRT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)