ZRB2313
Anti-Chk1 Antibody, clone 2E14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase Chk1;EC:2.7.11.1;CHK1 checkpoint homolog;Cell cycle checkpoint kinase;Checkpoint kinase-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E14, recombinant monoclonal
Descrizione
2E14 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 54.43 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, porcine, monkey, feline
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHEK1(1111)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Panc-1 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Chk1 in Panc-1 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Chk1 in lysates from HepG2 and Mouse pancreatic β cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Chk1 in A431 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Chk1 in human breast cancer and human colon cancer.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)