ZRB1917
Anti-NSE/Enolase-2 Antibody, clone 2J18-H1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Gamma-enolase;EC:4.2.1.11;2-phospho-D-glycerate hydrolyase;Neural enolase;Neuron-specific enolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2J18-H1, recombinant monoclonal
Descrizione
2J18-H1 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 47.27 kDa
observed mol wt ~48 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey, canine, bovine, feline, porcine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminus
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENO2(2026)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected NSE/Enolase-2 in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected NSE/Enolase-2 in lysates from C6 cells, Rat brain and Mouse tissue, and SHSY5Y cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound NSE/Enolase-2 peptide with a KD of 4.5 x 10-9 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NSE/Enolase-2 in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1