ZRB1912
Anti-PAK-1 Antibody, clone 1H5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase PAK 1;EC:2.7.11.1;Alpha-PAK;p21-activated kinase 1;PAK-1;p65-PAK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H5, recombinant monoclonal
Descrizione
1H5 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 60.65 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine, mouse, canine, porcine, feline, monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAK1(5058)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in C6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PAK-1 in C6 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PAK-1 in Human brain and Rat brain tissue lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PAK-1 peptide with a KD of 1.3 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PAK-1 in human stomach tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in C6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PAK-1 in C6 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)