ZRB1801
Anti-Flotillin 1 Antibody, clone 1F12-L1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F12-L1, recombinant monoclonal
Descrizione
1F12-L1 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 47.36 kDa
observed mol wt ~48 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine, porcine, feline, canine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FLOT1(10211)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Flotillin 1 in HEK293 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Flotillin 1 in lysates from Rat heart tissue, and C2C12, and HCT116 cells..
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Flotillin 1 in human adrenal gland tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Flotillin 1 in one million Hela and HEK293 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Flotillin 1 with a KD of 6.2 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)