ZRB1462
Anti-JPH2 Antibody, clone 1O14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1O14, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 74.22 kDa
observed mol wt ~95 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JPH2 in L6 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected JPH2 in rat heart and human skeletal muscle tissue lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected JPH2 in human skeletal muscle and human heart tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound JPH2 with a KD of 7.0 x 10-10 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected JPH2 in L6 Cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)