ZMS1153
Anti-CD226/DNAM-1 Antibody, clone LeoA1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD226 antigen, DNAM-1, DNAX accessory molecule 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LeoA1, recombinant monoclonal
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 38.61 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... CD226(10666)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in Chinese hamster ovary (CHO) cells transfected with human CD226.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CD226/DNAM-1 in Chinese hamster ovary (CHO) cells transfected with human CD226. expression.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD226/DNAM-1 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
ELISA Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Human CD226/DNAM-1.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)