Z760978
Cap inserts for cryotubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Caratteristiche
(1 bag of each colour: blue, yellow, green, purple, red, white)
Confezionamento
pack of 600 ea
Produttore/marchio commerciale
TPP 99020
Descrizione generale
Color-coding inserts in different colors facilitate the labeling and reliable identification of samples during cryogenic sample storage.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)