BR114831
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 2 mL, with external thread, round bottom
Sinonimo/i:
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
Sterilità
sterile; γ-irradiated (autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.)
sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
External thread
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114831
Parametri
-196 °C min. temp.
tecniche
cryopreservation: suitable
Capacità
2 mL
Diam. tubo
12.5 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114831-1000EA | 4061834131625 |