Z740271
Aluminum heating/cooling block
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
Sinonimo/i:
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CHAM-1020
tecniche
PCR: suitable
Misura
156x171x25 mm
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)