Documenti fondamentali
Z740237
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, PEI-cellulose, matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiali
PEI-cellulose, matrix
plastic support
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder not applicable
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05579.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
N/A
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)