Documenti fondamentali
Z740236
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Sinonimo/i:
Thin Layer Chromatography Sheets
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Caratteristiche:
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Lungh. × largh.:
20 cm × 20 cm
Spessore strato:
200 μm
Materiali:
plastic support
silica gel 60 matrix
Dimensione pori:
60 Å medium pore diameter
Materiali
plastic support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05748.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
200 μm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)