Z674753
Kern PCB precision balances
Kern PCB-2000-1, weighing capacity 2,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern PCB-2000-1
Capacità di pesata
2,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Largh. x prof. × alt.
163 mm × 245 mm × 79 mm
Dimens. piattaforma
130 mm × 130 mm
Batteria
9 V rechargeable
Descrizione generale
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)