Z742836
Kern PCB precision balances
Kern PCB 6000-0, weighing capacity 6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiali
stainless steel platform
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern PCB 6000-0
Capacità di pesata
6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Largh. x prof. × alt.
163 mm × 245 mm × 79 mm
Largh. × prof. piattaforma
150 mm × 170 mm
Batteria
9 V rechargeable
Categorie correlate
Descrizione generale
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742836-1EA |