Z741399
Accuris™ Mini
capacity 500 g
Sinonimo/i:
laboratory balance, small weighing balance
About This Item
Prodotti consigliati
Parametri
0.1 g readability
Capacità
500 g
outside size
6.6 cm (2.6 in.) × 9.9 cm (3.9 in.) × 1.9 cm (0.75 in.)
Diam. piattino
5.3 cm (2.1 in.) × 5.7 cm (2.25 in.)
Batteria
2 AAA
Categorie correlate
Descrizione generale
These digital balances feature an easy to read, backlit, liquid crystal display. Buttons for ON/OFF, MODE and TARE are located on the front for easy access.
*Calibration weights NOT included
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)