Documenti fondamentali
Z667153
Greiner PS inoculating loop
size 10 μL, blue
Sinonimo/i:
inoculating needles, Greiner PS inoculating loop
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 3000 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 731175
Disponibilità
available only in EU
Misura
10 μL
Colore
blue
Descrizione generale
Note: Disposable inoculating loop; hydrophobic
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)