I0764
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 10 μL × 70 mm
Sinonimo/i:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Descrizione
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
Confezionamento
pkg of 1 ea
Diametro ansa × lung.
10 μL × 70 mm
Descrizione generale
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without handle.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)