Documenti fondamentali
HS81121D
Inoculating Needle/Loops
loop volume 10 μL, Rigid, sterile, blue
Sinonimo/i:
Inoculating loops, Inoculation needles
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiali
blue
Sterilità
sterile
Caratteristiche
Rigid
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS81121D
Capacità loop
10 μL
Descrizione generale
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Caratteristiche e vantaggi
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of flexible polypropylene
  • Sterile, 20 per zip bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)