Z657999
Hettich® centrifuge rotors
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 5092 buckets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 1.5 ‑ 100 mL
to hold 6 x 5092 buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 4446
Parametri
3,631 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models ROTANTA 460/460R
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)