Documenti fondamentali
Z657867
Hettich® centrifuge adapters
for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7ml round bottom tubes (12x100 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Descrizione
for UNIVERSAL 320/320R and ROTINA 38/38R
Caratteristiche
Holds 7 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 5230
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1427 (bucket)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)