Z617911
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 12 mL, size × diam. × L × 16.8 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Sinonimo/i:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless polystyrene tube
conical bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 5,000 × g
skirt
Confezionamento
case of 1300
Produttore/marchio commerciale
Greiner 164180
Capacità
12 mL
Diam. × lung.
× 16.8 mm × 100 mm
Colore
white cap, polyethylene
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)