Z617792
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 12 mL, size × diam. × L × 16.8 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Sinonimo/i:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless polystyrene tube
conical bottom
screw top blue polyethylene cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
skirt
Confezionamento
case of 1000
Produttore/marchio commerciale
Greiner 164161
Capacità
12 mL
Diam. × lung.
× 16.8 mm × 100 mm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High clarity as the tube is made of polystyrene
- Cap is made of high-density polyethylene
- RNase, DNase, human DNA, and pyrogens free
- Non-autoclavable
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)