Documenti fondamentali
CLS430055
Provette da centrifuga da 15 mL Corning®
15 mL centrifuge tubes, PET, conical bottom w/ plug seal cap, rack packed, sterile, natural, 50/rack, 500/cs
Sinonimo/i:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
Materiali
PET
cap (plugseal)
conical bottom tube
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 3600 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Confezionamento
pack of 50
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430055
Parametri
3600 × g max. RCF
D.E. × lungh.
17.5 mm × 118.5 mm
Diam. tappo
22.9 mm
22.9 mm , approx.
Capacità
15 mL
Colore
clear
natural
Raccordi
cap (Plug Seal)
Descrizione generale
Le provette da centrifuga monouso da 15 mL Corning® sono disponibili come provette in polietilene tereftalato (PET) trasparente con tappo plug seal tradizionale o come provette in polipropilene (PP) con tappi plug seal o con i nuovi tappi CentriStar.
Il tappo CentriStar, con una parte superiore facile da inserire e da togliere, offre un′ergonomia avanzata grazie alle zigrinature più ampie e al design con bordo ribaltabile. Tutte le provette sono disponibili in una gamma di confezioni.
  • Sterili, certificate apirogene e prive di DNasi/RNasi
  • Scale graduate stampate in nero e ampio riquadro bianco per l′etichettatura
  • La RCF massima per le provette in PET è 3600 x g
Note legali
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS430055-100EA4061831710076
CLS430055-500EA4061831716139