Documenti fondamentali
Z601209
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
Holds 0.2 mL tubes
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 2024
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)