Z4777
ZK 200775 hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Fanapanel, MPQX, [[3,4-Dihydro-7-(4-morpholinyl)-2,3-dioxo-6-(trifluoromethyl)-1(2H)-quinoxalinyl]methyl]-phosphonic acid hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white to light brown
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.OP(O)(=O)CN1C(=O)C(=O)Nc2cc(c(cc12)N3CCOCC3)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F3N3O6P.H2O/c15-14(16,17)8-5-9-11(6-10(8)19-1-3-26-4-2-19)20(7-27(23,24)25)13(22)12(21)18-9;/h5-6H,1-4,7H2,(H,18,21)(H2,23,24,25);1H2
RYQLMFHPDNKPKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.