Documenti fondamentali
Z380296
Jars Nalgene® style 2117
capacity 125 mL
Sinonimo/i:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Giunto
Joints threaded neck (70)
Descrizione
Autoclavable with closure completely unscrewed
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 4
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2117-0125
Diametro bottiglia × alt.
64 mm × 74 mm
Capacità
125 mL
Descrizione generale
Transparent, with good chemical resistance.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)