Documenti fondamentali
Z380245
Jars Nalgene® style 2118
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Giunto
Joints threaded neck (70)
Descrizione
Autoclavable with closure completely unscrewed
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 6
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2118-0008
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Translucent with excellent chemical resistance.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3