Z370592
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 150 mL, pore size 0.45 μm
Sinonimo/i:
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap plug seal
graduations
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 165-0045
Capacità bottiglia
150 mL
Capacità filtro
150 mL
Capacità imbuto
150 mL
Diam. membrana
50 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)