Z331376
Lenz® pear shaped flask
capacity 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
pear-shaped flask
single-neck
Giunto
joint ST/NS14/23
agenzia
according to DIN 12 383
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Lenz 3.0314.28
Capacità
50 mL
Note legali
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)