Z330051
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 1000 mL, with cap: no
Sinonimo/i:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Caratteristiche
with cap: no
Confezionamento
pkg of 25
Produttore/marchio commerciale
BRAND 129362
Capacità
1000 mL
diam. × alt.
93 mm × 208 mm
Colore
natural
Raccordi
GL 65 thread
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)