Z327026
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37446
Campo di misura del volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
20 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.