Documenti fondamentali
Z290637
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly flasks
collection flask, capacity 4000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
Materiali
borosilicate glass
glass housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità bottiglia
4000 mL
Capacità
4000 mL
Capacità imbuto
4000 mL
Raccordi
connector for 40/35 joint
Descrizione generale
Flask does not have side arm.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)