Y2377
2x YT medium
Powder microbial growth medium
Sinonimo/i:
2x Yeast Extract Tryptone medium, 2xTY medium, 2xYT Medium, 2xYT media
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(3.1% solution)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Standard formulation
- An inexpensive alternative to liquid
Componenti
10 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
Nota sulla preparazione
2. Heat to boiling while stirring to dissolve all ingredients completely.
3. Autoclave for 15 minutes at 121 °C.
Ricostituzione
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.