WH0200576M1
Monoclonal Anti-PIP5K3 antibody produced in mouse
clone 6C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CFD, Anti-KIAA0981, Anti-MGC40423, Anti-PIKfyve, Anti-PIP5K, Anti-p235, Anti-phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIP5K3(200576)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LQSTEFSETPSPDSDSVNSVEGHSEPSWFKDIKFDDSDTEQIAEEGDDNLANSASPSKRTSVSSFQSTVDSDSAASISLNVELDNVNFHIKKPSKYPHVPPHPADQKGRR
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0200576M1-100UG | 4061831621730 |